5-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR43558-1GEA 132 DKK
APOSOR43558-1G
5-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Molekylvægt: 211,0600 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878568
CAS-nummer: 465529-57-1