5-Bromo-2-chloroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR43543-250MGEA
1360
DKK
APOSOR43543-250MG
APOSOR43543-1G
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Molekylvægt: 242,4997 g/mol Smeltepunkt: 71…78 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08437594 CAS-nummer: 99455-13-7 |