4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4344-25GEA 1100 DKK
APOSOR4344-25G APOSOR4344-100G
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride 98%
4-Bromo-3-ethoxyaniline hydrochloride
Formel: C₈H₁₁BrClNO
Molekylvægt: 216,08 g/mol
Smeltepunkt: 186…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03790891
CAS-nummer: 846023-33-4