5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR4250-5GEA 601 DKK
APOSOR4250-5G APOSOR4250-1G APOSOR4250-250MG APOSOR4250-500MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
Molekylvægt: 172,37 g/mol
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659863
CAS-nummer: 89488-25-5