(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR42230-25GEA
481
DKK
APOSOR42230-25G
APOSOR42230-100G
APOSOR42230-5G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formel:
C₃₉H₃₂OP₂ Molekylvægt: 578,62 g/mol Smeltepunkt: 224…228 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00233866 CAS-nummer: 161265-03-8 |