2-Chloroquinoxaline 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSOR42187-25GEA 863 DKK
APOSOR42187-25G
2-Chloroquinoxaline 98%
2-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
Molekylvægt: 164,5917 g/mol
Kogepunkt: 100 °C/1,4mmHg
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043907
CAS-nummer: 1448-87-9

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR