N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%

Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

APOSOR4214-1GEA 0 DKK
APOSOR4214-1G
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₂BNO₄S
Molekylvægt: 241,07 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363755
CAS-nummer: 871329-67-8

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR