Ravsyreanhydrid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR42120-100GEA 273 DKK
APOSOR42120-100G
Ravsyreanhydrid 97%
Ravsyreanhydrid
Formel: C₄H₄O₃
Molekylvægt: 100,07 g/mol
Kogepunkt: 261 °C
Smeltepunkt: 118…120 °C
Massefylde: 1,572 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 157 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005525
CAS-nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0