2-Piperazinonicotinonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR4195-250MGEA 110 DKK
APOSOR4195-250MG
2-Piperazinonicotinonitrile 98%
2-Piperazinonicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₂N₄
Smeltepunkt: 76…78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190248
CAS-nummer: 84951-44-0
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III