N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR4130-1GEA
0
DKK
APOSOR4130-1G
APOSOR4130-25G
APOSOR4130-5G
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide 97%
N-Butyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S Molekylvægt: 257,11 g/mol Smeltepunkt: 124…126 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07363753 CAS-nummer: 850589-32-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...