Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR4109-5GEA 0 DKK
APOSOR4109-5G APOSOR4109-1G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 96%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Formel: C₁₂H₁₆BNO₅
Molekylvægt: 265,07 g/mol
Smeltepunkt: 128…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115701
CAS-nummer: 850567-28-1