6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR41051-1GEA 492 DKK
APOSOR41051-1G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 196,59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02186559
CAS-nummer: 182181-19-7