3-Ethynylthiophene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR40642-5GEA 1700 DKK
APOSOR40642-5G
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Molekylvægt: 108,16 g/mol
Kogepunkt: 152…153 °C
Massefylde: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 46,1 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04039973
CAS-nummer: 67237-53-0