4-Amino-2-methylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR40554-5GEA
110
DKK
APOSOR40554-5G
APOSOR40554-25G
APOSOR40554-100G
4-Amino-2-methylbenzoic acid
4-Amino-2-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Molekylvægt: 151,16 g/mol Smeltepunkt: 160…165 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06656133 CAS-nummer: 2486-75-1 |