Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR40503-1GEA 1160 DKK
APOSOR40503-1G
Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Molekylvægt: 224,65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11505035
CAS-nummer: 1204501-38-1