tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR40453-5GEA 273 DKK
APOSOR40453-5G APOSOR40453-100G APOSOR40453-25G
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formel: C₁₄H₂₂N₄O₄
Molekylvægt: 310,354 g/mol
Smeltepunkt: 86…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683427
CAS-nummer: 152120-54-2