3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR40336-5GEA 546 DKK
APOSOR40336-5G
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molekylvægt: 187,04 g/mol
Smeltepunkt: 103…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277281
CAS-nummer: 34552-14-2