4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR4023-1GEA 0 DKK
APOSOR4023-1G
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-((4,5-Dihydrothiazol-2-yl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BN₂O₃S
Molekylvægt: 250,0800 g/mol
Smeltepunkt: 248…252 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659881
CAS-nummer: 850568-30-8