3-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR401024-1GEA
976
DKK
APOSOR401024-1G
APOSOR401024-5G
APOSOR401024-10G
3-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08236780 CAS-nummer: 22233-54-1 |