2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR400521-5GEA 976 DKK
APOSOR400521-5G APOSOR400521-1G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Molekylvægt: 230,0200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15527595
CAS-nummer: 90407-21-9
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III