Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR400136-10GEA 1020 DKK
APOSOR400136-10G APOSOR400136-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Formel: C₉H₁₀O₃S
Molekylvægt: 198,24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00542649
CAS-nummer: 13669-10-8