3-Bromoisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR400020-5GEA 121 DKK
APOSOR400020-5G APOSOR400020-1G APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Formel: C₈H₄BrNO₃
Molekylvægt: 242,0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738735
CAS-nummer: 331646-98-1