5-Methylisatoic anhydride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR400012-5GEA 841 DKK
APOSOR400012-5G
5-Methylisatoic anhydride
5-Methylisatoic anhydride
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177,1568 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06809783
CAS-nummer: 4692-99-3