2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR39999-10GEA 1290 DKK
APOSOR39999-10G APOSOR39999-5G
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₄
Smeltepunkt: 152…158 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075422
CAS-nummer: 55775-97-8