4-Phenoxyphenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3970-100GEA 1770 DKK
APOSOR3970-5G APOSOR3970-100G APOSOR3970-25G
4-Phenoxyphenylboronic acid 98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₃
Molekylvægt: 214,03
Smeltepunkt: 141…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00093312
CAS-nummer: 51067-38-0