3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3942-1GEA 393 DKK
APOSOR3942-1G APOSOR3942-5G APOSOR3942-25G
3-Isopropoxyphenylboronic acid 97%
3-Isopropoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molekylvægt: 180,01
Kogepunkt: 199 °C
Smeltepunkt: 76…81 °C
Massefylde: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03701512
CAS-nummer: 216485-86-8