4-sec-Butylphenylboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3941-1GEA 0 DKK
APOSOR3941-1G APOSOR3941-10G APOSOR3941-5G
4-sec-Butylphenylboronic acid
4-sec-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekylvægt: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02179456
CAS-nummer: 850568-56-8