Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3795-1GEA 786 DKK
APOSOR3795-1G APOSOR3795-5G
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-hydroxyisonicotinate
Formel: C₇H₆BrNO₃
Molekylvægt: 232,0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027265
CAS-nummer: 913836-17-6