4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3786-1GEA 448 DKK
APOSOR3786-1G
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BClNO₃
Molekylvægt: 289,53
Smeltepunkt: 217…219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027211
CAS-nummer: 913835-37-7