4-Amino-3-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3730-1GEA 0 DKK
APOSOR3730-1G
4-Amino-3-iodobenzoic acid
4-Amino-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₆INO₂
Molekylvægt: 263,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01660550
CAS-nummer: 2122-63-6