2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR361168-1GEA 1470 DKK
APOSOR361168-1G APOSOR361168-250MG APOSOR361168-5G
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid 96%
2,6-Dimethyl-3-pyridineboronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
Molekylvægt: 150,97 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07437925
CAS-nummer: 693774-55-9