3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR360492-1GEA 765 DKK
APOSOR360492-1G
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3,5-Bis(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BO₆
Molekylvægt: 238,00 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053854
CAS-nummer: 177735-55-6