1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3604-5GEA 0 DKK
APOSOR3604-5G APOSOR3604-1G APOSOR3604-10G
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈N₂O
Molekylvægt: 172,18 g/mol
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179568
CAS-nummer: 54605-72-0