2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR360325-250MGEA 994 DKK
APOSOR360325-250MG
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Amino-4-methyl-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₈BN₃O₂
Molekylvægt: 235,09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072554
CAS-nummer: 944401-55-2