4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR360151-1GEA 688 DKK
APOSOR360151-1G
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₃BO₄
Molekylvægt: 290,1624 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08704684
CAS-nummer: 859169-20-3