4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR360076-1GEA 1920 DKK
APOSOR360076-1G APOSOR360076-5G
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
Smeltepunkt: 238…242 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783865
CAS-nummer: 871332-73-9