3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR360022-5GEA 819 DKK
APOSOR360022-5G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BO₄
Molekylvægt: 248,0827 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663889
CAS-nummer: 94838-82-1