N-Benzyl-2-bromobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3595-1GEA 0 DKK
APOSOR3595-1G APOSOR3595-5G
N-Benzyl-2-bromobenzamide 98%
N-Benzyl-2-bromobenzamide
Formel: C₁₄H₁₂BrNO
Smeltepunkt: 110…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00227668
CAS-nummer: 82082-50-6