2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR3594-1GEA 0 DKK
APOSOR3594-1G APOSOR3594-5G
2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₈BrNO
Molekylvægt: 214,06 g/mol
Smeltepunkt: 143…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00099250
CAS-nummer: 61436-88-2