4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR3584-10GEA
2510
DKK
APOSOR3584-10G
APOSOR3584-1G
APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Formel:
C₈H₁₁N₃S Molekylvægt: 181,26 g/mol Smeltepunkt: 128…131 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00025145 CAS-nummer: 13431-41-9 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |