2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3508-1GEA 1320 DKK
APOSOR3508-1G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Formel: C₁₇H₂₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03855308
CAS-nummer: 104224-63-7