Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR350262-500GEA 1370 DKK
APOSOR350262-500G APOSOR350262-100G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 97%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molekylvægt: 127,10 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135989
CAS-nummer: 4928-88-5