Methyl-3-methoxysalicylate
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR350241-50GEA
0
DKK
APOSOR350241-50G
Methyl-3-methoxysalicylate
Methyl-3-methoxysalicylate
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molekylvægt: 182,1700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00239511 CAS-nummer: 6342-70-7 |