L-Glutamic acid 5-methyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR350212-100GEA 579 DKK
APOSOR350212-100G
L-Glutamic acid 5-methyl ester
L-Glutamic acid 5-methyl ester
Formel: C₆H₁₁NO₄
Molekylvægt: 161,2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002632
CAS-nummer: 1499-55-4