2,5-Dibromopyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR350122-5GEA
502
DKK
APOSOR350122-5G
APOSOR350122-100G
APOSOR350122-25G
2,5-Dibromopyrimidine
2,5-Dibromopyrimidine
Formel:
C₄H₂Br₂N₂ Molekylvægt: 237,8800 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08275684 CAS-nummer: 32779-37-6 |