4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR350075-5GEA 405 DKK
APOSOR350075-5G APOSOR350075-25G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
Molekylvægt: 161,01 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005241
CAS-nummer: 13808-64-5