5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR350000-100GEA 601 DKK
APOSOR350000-100G
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molekylvægt: 185,6076 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02358895
CAS-nummer: 20776-67-4