4-tert-Butylbenzophenone 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR3478-5GEA 0 DKK
APOSOR3478-5G APOSOR3478-10G APOSOR3478-25G
4-tert-Butylbenzophenone 97%
4-tert-Butylbenzophenone
Formel: C₁₇H₁₈O
Molekylvægt: 238,32 g/mol
Kogepunkt: 168…170 °C
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017255
CAS-nummer: 22679-54-5