4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR345089-25GEA 1560 DKK
APOSOR345089-25G
4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile 95%
4-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molekylvægt: 178,1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00667741
CAS-nummer: 38469-83-9