N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR345028-100GEA 666 DKK
APOSOR345028-100G
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine 98%
N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine
Formel: C₁₆H₁₅N₅
Molekylvægt: 277,3200 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028125
CAS-nummer: 152460-10-1